7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929617-1G
OR929617-250MG
APOSOR929617-1GEA
116
EUR
APOSOR929617-1G
APOSOR929617-250MG
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114863 Núm. CAS: 22246-04-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...