5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929696-1G OR929696-250MG
APOSOR929696-1GEA 507 EUR
APOSOR929696-1G APOSOR929696-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11974482
Núm. CAS: 14631-47-1