Ethyl 3-hydroxy-2-phenylacrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929736-1G OR929736-250MG
APOSOR929736-1GEA 435 EUR
APOSOR929736-1G APOSOR929736-250MG
Ethyl 3-hydroxy-2-phenylacrylate 95%
Ethyl 3-hydroxy-2-phenylacrylate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24842546
Núm. CAS: 76636-17-4