4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929764-1G OR929764-5G
APOSOR929764-1GEA 393 EUR
APOSOR929764-1G APOSOR929764-5G
4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol 95%
4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol
Formula: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,651 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09932367
Núm. CAS: 1016500-71-2