4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929787-1G OR929787-5G
APOSOR929787-1GEA 243 EUR
APOSOR929787-1G APOSOR929787-5G
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 97%
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Formula: C₈H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755923
Núm. CAS: 1125-62-8