(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929814-1G
OR929814-5G
APOSOR929814-1GEA
139
EUR
APOSOR929814-1G
APOSOR929814-5G
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde 95%
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178.185 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08448031 Núm. CAS: 14333-52-9 |