3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR929862-10G OR929862-5G
APOSOR929862-10GEA 0 EUR
APOSOR929862-10G APOSOR929862-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
Formula: C₆H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00059170
Núm. CAS: 100-73-2