1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929874-1G OR929874-250MG
APOSOR929874-1GEA 609 EUR
APOSOR929874-1G APOSOR929874-250MG
1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole 95%
1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉ClN₂
MW: 144,602 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02855989
Núm. CAS: 96450-54-3