2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929888-1G OR929888-250MG
APOSOR929888-1GEA 383 EUR
APOSOR929888-1G APOSOR929888-250MG
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20270297
Núm. CAS: 19230-57-0