4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929938-1G OR929938-5G
APOSOR929938-1GEA 91.5 EUR
APOSOR929938-1G APOSOR929938-5G
4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol 95%
4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09044328
Núm. CAS: 38926-77-1