Dimethyl(4-chlorophenyl)silanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929950-100MG OR929950-1G OR929950-250MG
APOSOR929950-100MGEA 145 EUR
APOSOR929950-100MG APOSOR929950-1G APOSOR929950-250MG
Dimethyl(4-chlorophenyl)silanol 95%
Dimethyl(4-chlorophenyl)silanol
Formula: C₈H₁₁ClOSi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09266144
Núm. CAS: 18246-04-3