2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR929960-1G
OR929960-5G
APOSOR929960-1GEA
241
EUR
APOSOR929960-1G
APOSOR929960-5G
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester
Formula:
C₈H₁₄O₃ MW: 158.195 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06658443 Núm. CAS: 597-04-6 |