3-Aminophenethyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(3-Aminophenyl)ethanol
OR929971-1G
OR929971-5G
APOSOR929971-1GEA
104
EUR
APOSOR929971-1G
APOSOR929971-5G
3-Aminophenethyl alcohol 97%
3-Aminophenethyl alcohol
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,179 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683213 Núm. CAS: 52273-77-5 |