Benzyl 3-hydroxypropionate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929982-1G OR929982-5G
APOSOR929982-1GEA 77 EUR
APOSOR929982-1G APOSOR929982-5G
Benzyl 3-hydroxypropionate 98%
Benzyl 3-hydroxypropionate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029657
Núm. CAS: 14464-10-9