6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930027-1G OR930027-25G OR930027-5G
APOSOR930027-1GEA 0 EUR
APOSOR930027-1G APOSOR930027-25G APOSOR930027-5G
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine 98%
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine
Formula: C₃H₃BrN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16877209
Núm. CAS: 69249-22-5