5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930035-1G OR930035-250MG
APOSOR930035-1GEA 482 EUR
APOSOR930035-1G APOSOR930035-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine
Formula: C₉H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234982
Núm. CAS: 298181-83-6