1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930046-1G OR930046-250MG
APOSOR930046-1GEA 284 EUR
APOSOR930046-1G APOSOR930046-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09674980
Núm. CAS: 573720-38-4