Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930052-1G OR930052-250MG
APOSOR930052-1GEA 328 EUR
APOSOR930052-1G APOSOR930052-250MG
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate 95%
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180.204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16151670
Núm. CAS: 1250236-70-4