2-Bromo-5-methylphenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930096-25G
APOSOR930096-25GEA 120 EUR
APOSOR930096-25G
2-Bromo-5-methylphenol 98%
2-Bromo-5-methylphenol
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100989
Núm. CAS: 14847-51-9