2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930097-1G OR930097-250MG
APOSOR930097-1GEA 163 EUR
APOSOR930097-1G APOSOR930097-250MG
2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-5-methoxypyrazine
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,559 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607702
Núm. CAS: 33332-31-9