1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930141-1G OR930141-250MG
APOSOR930141-1GEA 0 EUR
APOSOR930141-1G APOSOR930141-250MG
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine
Formula: C₉H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059814
Núm. CAS: 543713-43-5
UN: 3259
ADR: 8,III