Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930150-1G OR930150-5G
APOSOR930150-1GEA 142 EUR
APOSOR930150-1G APOSOR930150-5G
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₈H₈O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204049
Núm. CAS: 4101-81-9