4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930171-100MG OR930171-1G OR930171-250MG
APOSOR930171-100MGEA 81.2 EUR
APOSOR930171-100MG APOSOR930171-1G APOSOR930171-250MG
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride
Formula: C₅H₉N₃·ClH
MW: 147,606 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26383908
Núm. CAS: 1456821-65-0