6-tert-Butylnicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(tert-Butyl)nicotinic acid
OR930175-1G
APOSOR930175-1GEA 62.5 EUR
APOSOR930175-1G
6-tert-Butylnicotinic acid 98%
6-tert-Butylnicotinic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059362
Núm. CAS: 832715-99-8