N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930200-1G OR930200-250MG
APOSOR930200-1GEA 864 EUR
APOSOR930200-1G APOSOR930200-250MG
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464672
Núm. CAS: 23054-66-2