(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930222-1G
APOSOR930222-1GEA 319 EUR
APOSOR930222-1G
(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid
Formula: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379,449 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863220
Núm. CAS: 282524-98-5