2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930226-1G
OR930226-250MG
APOSOR930226-1GEA
48
EUR
APOSOR930226-1G
APOSOR930226-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula:
C₁₀H₁₁NO MW: 161,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11100986 Núm. CAS: 55770-61-1 |