2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930245-1G OR930245-5G
APOSOR930245-1GEA 168 EUR
APOSOR930245-1G APOSOR930245-5G
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₂N₂OS
MW: 196,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752993
Núm. CAS: 915920-24-0