2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930248-1G OR930248-250MG
APOSOR930248-1GEA 502 EUR
APOSOR930248-1G APOSOR930248-250MG
2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile 95%
2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11118823
Núm. CAS: 56245-07-9