1-Bromoethyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930288-100G OR930288-25G
APOSOR930288-100GEA 166 EUR
APOSOR930288-100G APOSOR930288-25G
1-Bromoethyl acetate 95%
1-Bromoethyl acetate
Formula: C₄H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061392
Núm. CAS: 40258-78-4