2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4,5-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR930296-1G
OR930296-5G
APOSOR930296-1GEA
109
EUR
APOSOR930296-1G
APOSOR930296-5G
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,173 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00598182 Núm. CAS: 14382-91-3 |