1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930300-1G OR930300-250MG
APOSOR930300-1GEA 209 EUR
APOSOR930300-1G APOSOR930300-250MG
1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one 95%
1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01101239
Núm. CAS: 19301-09-8