3,5-Dichloropyrazine-2-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930334-1G OR930334-250MG
APOSOR930334-1GEA 0 EUR
APOSOR930334-1G APOSOR930334-250MG
3,5-Dichloropyrazine-2-carboxamide 98%
3,5-Dichloropyrazine-2-carboxamide
Formula: C₅H₃Cl₂N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000837
Núm. CAS: 312736-50-8