1-Acetyl-1H-benzotriazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanone
OR930339-1G OR930339-5G
APOSOR930339-1GEA 60.9 EUR
APOSOR930339-1G APOSOR930339-5G
1-Acetyl-1H-benzotriazole 95%
1-Acetyl-1H-benzotriazole
Formula: C₈H₇N₃O
MW: 161,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00461288
Núm. CAS: 18773-93-8