2-Amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930354-10G OR930354-1G OR930354-5G
APOSOR930354-10GEA 516 EUR
APOSOR930354-10G APOSOR930354-1G APOSOR930354-5G
2-Amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid methyl ester 95%
2-Amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid methyl ester
Formula: C₇H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19204033
Núm. CAS: 52909-60-1