6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-N-methylpyridin-3-amine
OR930363-1G OR930363-250MG
APOSOR930363-1GEA 112 EUR
APOSOR930363-1G APOSOR930363-250MG
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,586 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697831
Núm. CAS: 120739-84-6