3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930390-1G OR930390-250MG
APOSOR930390-1GEA 241 EUR
APOSOR930390-1G APOSOR930390-250MG
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656269
Núm. CAS: 27063-98-5