2,4-Diethylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930392-1G OR930392-250MG
APOSOR930392-1GEA 754 EUR
APOSOR930392-1G APOSOR930392-250MG
2,4-Diethylpyrimidine 95%
2,4-Diethylpyrimidine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22423156
Núm. CAS: 857990-28-4