tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Boc-aminomethyl)pyrazole
OR930419-100MG OR930419-1G OR930419-250MG
APOSOR930419-100MGEA 130 EUR
APOSOR930419-100MG APOSOR930419-1G APOSOR930419-250MG
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate
Formula: C₉H₁₅N₃O₂
MW: 197,234 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12820298
Núm. CAS: 1107620-72-3