N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930420-100MG OR930420-1G OR930420-250MG
APOSOR930420-100MGEA 168 EUR
APOSOR930420-100MG APOSOR930420-1G APOSOR930420-250MG
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine 95%
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine
Formula: C₈H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09044869
Núm. CAS: 926204-43-5