5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR930421-1G OR930421-250MG
APOSOR930421-1GEA 75.4 EUR
APOSOR930421-1G APOSOR930421-250MG
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,053 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845481
Núm. CAS: 860624-90-4