Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930427-1G
OR930427-5G
OR930427-250MG
APOSOR930427-1GEA
560
EUR
APOSOR930427-1G
APOSOR930427-5G
APOSOR930427-250MG
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168,193 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16660980 Núm. CAS: 773136-70-2 |