(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930429-1G OR930429-5G
APOSOR930429-1GEA 248 EUR
APOSOR930429-1G APOSOR930429-5G
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318301
Núm. CAS: 64715-80-6