3-(2-Propenyl)indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Allyl-1H-indole
OR930440-1G OR930440-250MG
APOSOR930440-1GEA 435 EUR
APOSOR930440-1G APOSOR930440-250MG
3-(2-Propenyl)indole 95%
3-(2-Propenyl)indole
Formula: C₁₁H₁₁N
MW: 157.212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08361736
Núm. CAS: 16886-09-2