N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930447-1G OR930447-250MG
APOSOR930447-1GEA 435 EUR
APOSOR930447-1G APOSOR930447-250MG
N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide 95%
N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01020954
Núm. CAS: 100377-16-0