2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930466-1G OR930466-250MG
APOSOR930466-1GEA 688 EUR
APOSOR930466-1G APOSOR930466-250MG
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,571 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697575
Núm. CAS: 31640-94-5