2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR930475-1G OR930475-5G
APOSOR930475-1GEA 0 EUR
APOSOR930475-1G APOSOR930475-5G
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-bromobenzaldehyde
Formula: C₇H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18389339
Núm. CAS: 145123-24-6