3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR930522-1G OR930522-5G
APOSOR930522-1GEA 116 EUR
APOSOR930522-1G APOSOR930522-5G
3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone 95%
3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828179
Núm. CAS: 1049706-72-0