4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930554-1G
OR930554-250MG
APOSOR930554-1GEA
213
EUR
APOSOR930554-1G
APOSOR930554-250MG
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde
Formula:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,269 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06800551 Núm. CAS: 92-14-8 |