3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930579-1G OR930579-250MG
APOSOR930579-1GEA 806 EUR
APOSOR930579-1G APOSOR930579-250MG
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07700128
Núm. CAS: 62455-70-3